Iodmethan 2 M in tert-Butylmethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyliodid
378411000 378418000
378411000.EA 81.1 EUR
378411000. 378418000.
Iodmethan 2 M in tert-Butylmethylether, AcroSeal®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M