N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-ethyl-N-oxido-dodecan-1-amine, LDAO, Lauryldimethylamine oxide, N,N-Dimethyldodecan-1-amine oxide, Lauramine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide
40231-250ML
40231-50ML
SIAL40231-250MLEA
475
EUR
SIAL40231-250ML
SIAL40231-50ML
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Formel:
C₁₄H₃₁NO Molecular Weight: 229,40 g/mol |
MDL:
MFCD00002049 CAS-Nummer: 1643-20-5 EINECS: 216-700-6 |