(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
CA-4074-5G CA-4074-1G
COBBCA-4074-5GEA 0 EUR
COBBCA-4074-5G COBBCA-4074-1G
(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
(4-Brom-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
MDL: MFCD05663950
CAS-Nummer: 6127-11-3