Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26857.06 H26857.14
H26857.06EA 76.3 EUR
H26857.06 H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Purity: 94% CAS No.: 120801-75-4 Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3 Formula Weight: 250.27 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.367 Boiling Point: 156° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD02093343
Formel: C₅H₉F₃O₄SSi
Molecular Weight: 250.27 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1.27
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093343
CAS-Nummer: 120801-75-4
ADR: 8 II