2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4083-5G CA-4083-1G
COBBCA-4083-5GEA 1130 EUR
COBBCA-4083-5G COBBCA-4083-1G
2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure
2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉NO₆S
MDL: MFCD09258635
CAS-Nummer: 929000-10-2