3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
PN-3050-1G
PN-3050-5G
COBBPN-3050-1GEA
0
EUR
COBBPN-3050-1G
COBBPN-3050-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₂BNO₃ |
MDL:
MFCD05863907 CAS-Nummer: 832114-07-5 |