3-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
PN-8664-1G PN-8664-5G
COBBPN-8664-1GEA 0 EUR
COBBPN-8664-1G COBBPN-8664-5G
3-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₄
Molecular Weight: 291.1500 g/mol
MDL: MFCD06795647
CAS-Nummer: 943911-66-8