3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Acetamido-5-boronobenzoic acid
BB-3479-1G BB-3479-5G
COBBBB-3479-1GEA 0 EUR
COBBBB-3479-1G COBBBB-3479-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BNO₅
MDL: MFCD08436066
CAS-Nummer: 108749-15-1