4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-3506-5G BB-3506-1G
COBBBB-3506-5GEA 0 EUR
COBBBB-3506-5G COBBBB-3506-1G
4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
MDL: MFCD09027224
CAS-Nummer: 913835-84-4