3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3063-5G
BB-3063-1G
COBBBB-3063-5GEA
353
EUR
COBBBB-3063-5G
COBBBB-3063-1G
3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₂BNO₃ |
MDL:
MFCD04115694 CAS-Nummer: 850567-23-6 |