3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Borono-2-methoxybenzoic acid, 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
BB-3588-5G BB-3588-1G
COBBBB-3588-5GEA 249 EUR
COBBBB-3588-5G COBBBB-3588-1G
3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure
3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₅
Molecular Weight: 195.97 g/mol
MDL: MFCD06203322
CAS-Nummer: 913836-12-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable