5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Borono-4-methoxybenzoic acid
BB-3593-1G
BB-3593-5G
COBBBB-3593-1GEA
126
EUR
COBBBB-3593-1G
COBBBB-3593-5G
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₅ Molecular Weight: 195.9700 g/mol |
MDL:
MFCD06203261 CAS-Nummer: 730971-32-1 |