3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3172-1G
BB-3172-5G
COBBBB-3172-1GEA
98.3
EUR
COBBBB-3172-1G
COBBBB-3172-5G
3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrNO₃ |
MDL:
MFCD09027206 CAS-Nummer: 874288-30-9 |