3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
BB-3514-5G BB-3514-1G
COBBBB-3514-5GEA 884 EUR
COBBBB-3514-5G COBBBB-3514-1G
3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BBrO₄
Molecular Weight: 258,8617 g/mol
MDL: MFCD08689544
CAS-Nummer: 913835-87-7