5-Amino-2-brom-4-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2550-5G
AN-2550-1G
COBBAN-2550-5GEA
303
EUR
COBBAN-2550-5G
COBBAN-2550-1G
5-Amino-2-brom-4-chlorbenzonitril
5-Amino-2-brom-4-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₄BrClN₂ |
MDL:
MFCD13195640 CAS-Nummer: 1215206-56-6 |