5-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4737-5G
CA-4737-25G
CA-4737-1G
COBBCA-4737-5GEA
243
EUR
COBBCA-4737-5G
COBBCA-4737-25G
COBBCA-4737-1G
5-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
5-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₉BrClNO |
MDL:
MFCD04219929 CAS-Nummer: 701258-20-0 |