4-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4736-1G
CA-4736-5G
COBBCA-4736-1GEA
210
EUR
COBBCA-4736-1G
COBBCA-4736-5G
4-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
4-Brom-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₉BrClNO |
MDL:
MFCD12756427 CAS-Nummer: 893420-19-4 |