5-Brom-2-chlor-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4715-5G
CA-4715-1G
COBBCA-4715-5GEA
303
EUR
COBBCA-4715-5G
COBBCA-4715-1G
5-Brom-2-chlor-N-propylbenzamid
5-Brom-2-chlor-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₁BrClNO |
MDL:
MFCD05853707 CAS-Nummer: 892018-30-3 |