5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4723-5G CA-4723-1G
COBBCA-4723-5GEA 595 EUR
COBBCA-4723-5G COBBCA-4723-1G
5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₉BrClNO
Molecular Weight: 274.5416 g/mol
MDL: MFCD04226747
CAS-Nummer: 669734-35-4