2-Brom-N-(4-chlorphenyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9432-5G CS-9432-1G
COBBCS-9432-5GEA 303 EUR
COBBCS-9432-5G COBBCS-9432-1G
2-Brom-N-(4-chlorphenyl)benzamid
2-Brom-N-(4-chlorphenyl)benzamid
Formel: C₁₃H₉BrClNO
MDL: MFCD00442557
CAS-Nummer: 66569-06-0