Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4429-5G
CA-4429-1G
COBBCA-4429-5GEA
0
EUR
COBBCA-4429-5G
COBBCA-4429-1G
Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ |
MDL:
MFCD09800902 CAS-Nummer: 951884-02-9 |