3-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0154-5G OT-0154-1G
COBBOT-0154-5GEA 303 EUR
COBBOT-0154-5G COBBOT-0154-1G
3-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-(3-chlorpropyl)benzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₁BrClNO₂S
Molecular Weight: 312,6111 g/mol
MDL: MFCD09258645
CAS-Nummer: 929000-46-4