3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
CD07519.250 CD07519.1
MAYBCD07519.250EA 0 EUR
MAYBCD07519.250 MAYBCD07519.1
3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
CAS-Nummer: 288067-35-6