4-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4418-5G CA-4418-25G CA-4418-1G
COBBCA-4418-5GEA 154 EUR
COBBCA-4418-5G COBBCA-4418-25G COBBCA-4418-1G
4-Brom-N,N-dimethylbenzamid
4-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molecular Weight: 228,0900 g/mol
MDL: MFCD00463696
CAS-Nummer: 18469-37-9