3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4358-5G CA-4358-1G
COBBCA-4358-5GEA 303 EUR
COBBCA-4358-5G COBBCA-4358-1G
3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
MDL: MFCD09258763
CAS-Nummer: 929000-34-0