3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4353-5G CA-4353-1G
COBBCA-4353-5GEA 864 EUR
COBBCA-4353-5G COBBCA-4353-1G
3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₉H₉BrN₂O₃
MDL: MFCD09258761
CAS-Nummer: 929000-26-0