4-Brom-N,N-diisopropyl-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4648-5G
CA-4648-25G
CA-4648-1G
COBBCA-4648-5GEA
303
EUR
COBBCA-4648-5G
COBBCA-4648-25G
COBBCA-4648-1G
4-Brom-N,N-diisopropyl-3-methoxybenzamid
4-Brom-N,N-diisopropyl-3-methoxybenzamid
Formel:
C₁₄H₂₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD11504872 CAS-Nummer: 1072944-37-6 |