4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4194-5G CA-4194-1G
COBBCA-4194-5GEA 612 EUR
COBBCA-4194-5G COBBCA-4194-1G
4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid
4-Brom-N,N-diethyl-3-methoxybenzamid
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
MDL: MFCD08436037
CAS-Nummer: 889676-36-2