4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
CA-4417-5G CA-4417-1G
COBBCA-4417-5GEA 884 EUR
COBBCA-4417-5G COBBCA-4417-1G
4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid
4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238,0800 g/mol
MDL: MFCD09800901
CAS-Nummer: 82225-32-9