2-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4728-5G CA-4728-1G CA-4728-25G
COBBCA-4728-5GEA 88.6 EUR
COBBCA-4728-5G COBBCA-4728-1G COBBCA-4728-25G
2-Brom-N,N-dimethylbenzamid
2-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molecular Weight: 228,0900 g/mol
MDL: MFCD00463635
CAS-Nummer: 54616-47-6