2-Brom-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9406-5G CS-9406-1G
COBBCS-9406-5GEA 432 EUR
COBBCS-9406-5G COBBCS-9406-1G
2-Brom-N-methylbenzamid
2-Brom-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
Molecular Weight: 214,06 g/mol
MDL: MFCD00099250
CAS-Nummer: 61436-88-2