3-Brom-N-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4494-1G
CA-4494-5G
COBBCA-4494-1GEA
98.3
EUR
COBBCA-4494-1G
COBBCA-4494-5G
3-Brom-N-butylbenzamid
3-Brom-N-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00554079 CAS-Nummer: 35390-07-9 |