3-Brom-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4487-5G
CA-4487-1G
COBBCA-4487-5GEA
149
EUR
COBBCA-4487-5G
COBBCA-4487-1G
3-Brom-N-propylbenzamid
3-Brom-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO |
MDL:
MFCD01215160 CAS-Nummer: 35306-74-2 |