3-Brom-N-isopropyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4374-5G CA-4374-1G
COBBCA-4374-5GEA 451 EUR
COBBCA-4374-5G COBBCA-4374-1G
3-Brom-N-isopropyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N-isopropyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
MDL: MFCD09475855
CAS-Nummer: 941294-16-2