3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4355-5G CA-4355-1G
COBBCA-4355-5GEA 451 EUR
COBBCA-4355-5G COBBCA-4355-1G
3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₉H₉BrN₂O₃
MDL: MFCD09258762
CAS-Nummer: 929000-30-6