3-Brom-N-tert-butyl-4-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4802-1G
CA-4802-25G
CA-4802-5G
COBBCA-4802-1GEA
50.9
EUR
COBBCA-4802-1G
COBBCA-4802-25G
COBBCA-4802-5G
3-Brom-N-tert-butyl-4-methoxybenzamid
3-Brom-N-tert-butyl-4-methoxybenzamid
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₂ |
MDL:
MFCD02655677 CAS-Nummer: 356550-24-8 |