4-Brom-2-methoxy-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4994-5G
CA-4994-1G
COBBCA-4994-5GEA
612
EUR
COBBCA-4994-5G
COBBCA-4994-1G
4-Brom-2-methoxy-N-methylbenzamid
4-Brom-2-methoxy-N-methylbenzamid
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD16618946 CAS-Nummer: 1228957-03-6 |