4-Brom-N-ethyl-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4652-5G CA-4652-1G
COBBCA-4652-5GEA 1090 EUR
COBBCA-4652-5G COBBCA-4652-1G
4-Brom-N-ethyl-3-methoxybenzamid
4-Brom-N-ethyl-3-methoxybenzamid
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
MDL: MFCD11504876
CAS-Nummer: 1072944-41-2