4-Brom-3-methoxy-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4649-5G
CA-4649-1G
COBBCA-4649-5GEA
451
EUR
COBBCA-4649-5G
COBBCA-4649-1G
4-Brom-3-methoxy-N-propylbenzamid
4-Brom-3-methoxy-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₂ |
MDL:
MFCD11504873 CAS-Nummer: 1072944-38-7 |