4-Brom-3-methoxy-N-phenylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4644-5G
CA-4644-1G
COBBCA-4644-5GEA
303
EUR
COBBCA-4644-5G
COBBCA-4644-1G
4-Brom-3-methoxy-N-phenylbenzamid
4-Brom-3-methoxy-N-phenylbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₂BrNO₂ |
MDL:
MFCD11504868 CAS-Nummer: 1072944-33-2 |