2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
CA-4431-5G
CA-4431-1G
COBBCA-4431-5GEA
1130
EUR
COBBCA-4431-5G
COBBCA-4431-1G
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₉BrFNO Molecular Weight: 246,0763 g/mol |
MDL:
MFCD09800904 CAS-Nummer: 951884-08-5 |