3-Brom-4-fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4602-5G CA-4602-25G CA-4602-1G
COBBCA-4602-5GEA 451 EUR
COBBCA-4602-5G COBBCA-4602-25G COBBCA-4602-1G
3-Brom-4-fluor-N-methylbenzamid
3-Brom-4-fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₇BrFNO
MDL: MFCD11053794
CAS-Nummer: 337536-22-8