3-Brom-4-fluor-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4608-1G
CA-4608-25G
CA-4608-5G
COBBCA-4608-1GEA
74.2
EUR
COBBCA-4608-1G
COBBCA-4608-25G
COBBCA-4608-5G
3-Brom-4-fluor-N-propylbenzamid
3-Brom-4-fluor-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₁BrFNO |
MDL:
MFCD11053797 CAS-Nummer: 1065074-04-5 |