4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4513-5G CA-4513-25G CA-4513-1G
COBBCA-4513-5GEA 114 EUR
COBBCA-4513-5G COBBCA-4513-25G COBBCA-4513-1G
4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
4-Brom-2-fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₇BrFNO
Molecular Weight: 232,0497 g/mol
MDL: MFCD09878362
CAS-Nummer: 749927-69-3