4-Brom-2-fluor-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4998-5G
CA-4998-1G
COBBCA-4998-5GEA
451
EUR
COBBCA-4998-5G
COBBCA-4998-1G
4-Brom-2-fluor-N-propylbenzamid
4-Brom-2-fluor-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₁BrFNO |
MDL:
MFCD09935765 CAS-Nummer: 1016811-41-8 |