2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4443-1G
CA-4443-5G
COBBCA-4443-1GEA
149
EUR
COBBCA-4443-1G
COBBCA-4443-5G
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
2-Brom-5-fluor-N-(2-hydroxyethyl)benzamid
Formel:
C₉H₉BrFNO₂ |
MDL:
MFCD09800913 CAS-Nummer: 951884-16-5 |