2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4436-5G CA-4436-1G
COBBCA-4436-5GEA 1130 EUR
COBBCA-4436-5G COBBCA-4436-1G
2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
2-Brom-5-fluor-N-phenylbenzamid
Formel: C₁₃H₉BrFNO
MDL: MFCD09800907
CAS-Nummer: 949443-48-5