2-Brom-N,N-diethyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6409-1G
HC-6409-5G
COBBHC-6409-1GEA
149
EUR
COBBHC-6409-1G
COBBHC-6409-5G
2-Brom-N,N-diethyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-Brom-N,N-diethyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃NO₃S |
MDL:
MFCD09878396 CAS-Nummer: 957062-75-8 |