3-Brom-4-fluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
033393-1G
033393-5G
FLUO033393-1GEA
351
EUR
FLUO033393-1G
FLUO033393-5G
3-Brom-4-fluorthiophenol
3-Brom-4-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄BrFS |
MDL:
MFCD09475474 CAS-Nummer: 942473-85-0 |