N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0093-5G
OT-0093-1G
COBBOT-0093-5GEA
912
EUR
COBBOT-0093-5G
COBBOT-0093-1G
N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid
N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₁BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD06659916 CAS-Nummer: 90002-56-5 |